95314
Wasserstoffperoxid-Harnstoffaddukt
purum p.a., "rapid-soluble", tablet (1 g each)
Synonym(e):
Wasserstoffperoxid-Harnstoffaddukt, Carbamid-Per Hydrat, Carbamid-Peroxid, Percarbamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
23.3 mmHg ( 30 °C)
Qualität
purum p.a.
"rapid-soluble"
Form
tablet (1 g each)
Zusammensetzung
active oxygen, 15-17%
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
90-93 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
OO.NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
InChIKey
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant used as an oxidant
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?