Merck
95165
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-ketopiperazin
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
3-Methyl-2-oxo-piperazin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (GC)
Form
crystals
SMILES String
CC1NCCNC1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-4-5(8)7-3-2-6-4/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
InChIKey
BSPUWRUTIOUGMZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves