Merck
94579
Sigma-Aldrich
Benzolsulfonylcyanid
technical, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Phenylsulfonylcyanid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.19
Beilstein:
2046645
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.531
Dichte
1.274 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
O=S(=O)(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO2S/c8-6-11(9,10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChIKey
VKEVYOIDTOPARM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)