Merck
94154
Sigma-Aldrich
(R)-5-Hexanolid
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(R)-δ-Methyl-δ-valerolacton, (R)-6-Methyl-tetrahydro-2H-pyran-2-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.14
Beilstein:
5241702
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D +29.5±2°, c = 1% in chloroform
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H]1CCCC(=O)O1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)