Merck
937541
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-amino-3-(pyridin-2-yl)acrylate
≥95%
Synonym(e):
3-Amino-3-(2-pyridinyl)-2-propenoic acid ethyl ester, Ethyl 3-amino-3-(2-pyridinyl)-2-propenoate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352142
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Farbe
white to yellow, Beige
Funktionelle Gruppe
acrylate
amine
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(OCC)C=C(N)C1=NC=CC=C1
InChI
1S/C10H12N2O2/c1-2-14-10(13)7-8(11)9-5-3-4-6-12-9/h3-7H,2,11H2,1H3
InChIKey
YYJBOEYBEJCPES-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)