Merck
93433
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-Tritosyldiethylentriamin
≥99.0%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3C6H4SO2NHCH2CH2)2NSO2C6H4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
565.73
Beilstein:
1277399
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
172-176 °C (lit.)
172-176 °C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCCN(CCNS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)S(=O)(=O)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C25H31N3O6S3/c1-20-4-10-23(11-5-20)35(29,30)26-16-18-28(37(33,34)25-14-8-22(3)9-15-25)19-17-27-36(31,32)24-12-6-21(2)7-13-24/h4-15,26-27H,16-19H2,1-3H3
InChIKey
OCDIAWYQMCPHAM-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Building block for the synthesis of polyaza macrocycles
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
F. Chavez et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2990-2990 (1989)