Merck
92803
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinyl-cyclotrisilazan
technical, ≥90%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H21N3Si3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.54
Beilstein:
2055568
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical
Assay
≥90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.482
Dichte
0.964 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C[Si]1(N[Si](C)(N[Si](C)(N1)C=C)C=C)C=C
InChI
1S/C9H21N3Si3/c1-7-13(4)10-14(5,8-2)12-15(6,9-3)11-13/h7-12H,1-3H2,4-6H3
InChIKey
RFSBGZWBVNPVNN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1