Merck
92494
Sigma-Aldrich
(+)-N,N-Diethylnorephedrin -hydrochlorid
≥95.0% (AT)
Synonym(e):
(1S,2R)-2-Diethylamino-1-phenyl-1-propanol -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H21NO · HCl
Molekulargewicht:
243.77
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥95.0% (AT)
Form
solid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CCN(CC)[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H21NO.ClH/c1-4-14(5-2)11(3)13(15)12-9-7-6-8-10-12;/h6-11,13,15H,4-5H2,1-3H3;1H/t11-,13-;/m1./s1
InChIKey
KOCKBNBCNQXAJH-LOCPCMAASA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)