Merck
92231
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Siloxan HSi2
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2SiH]2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.32
Beilstein:
1733364
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Qualität
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Assay
≥98.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.370 (lit.)
bp
70-71 °C (lit.)
Dichte
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[SiH](C)O[SiH](C)C
InChI
1S/C4H14OSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h6-7H,1-4H3
InChIKey
NVYQDQZEMGUESH-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Preise für Bulkgebinde auf Anfrage
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
14.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-9.99 °C - closed cup