Wichtige Dokumente
917346
1,3,5-Trimethoxy-13C3-benzene
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥99% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[13CH3]OC1=CC(O[13CH3])=CC(O[13CH3])=C1
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)