Wichtige Dokumente
91678
N-(4-Hydroxybutyl)-trifluoracetamid
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
4-(Trifluoracetamino)-1-butanol
About This Item
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Brechungsindex
n20/D 1.413
Dichte
1.262 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
O=C(NCCCCO)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H10F3NO2/c7-6(8,9)5(12)10-3-1-2-4-11/h11H,1-4H2,(H,10,12)
InChIKey
LZUDPIMZEXACCH-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)