915963
TissueFab® bioink Conductive
Vis/405 nm
Synonym(e):
3D Bioprinting, Bioink, GelMA, TissueFab
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
0.2 μm sterile filtered, suitable for 3D bioprinting applications
Qualitätsniveau
Form
gel form (viscous)
Verunreinigungen
≤5 CFU/g Bioburden (Fungal)
≤5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
Farbe
black
pH-Wert
6.5-7.5
Anwendung(en)
3D bioprinting
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Artikel
Biotinten können im 3D-Bioprinting-Verfahren zu funktionalen Gewebekonstrukten für das Wirkstoffscreening, die Krankheitsmodellierung und die In-vitro-Transplantation hergestellt werden. Wählen Sie die Biotinten und die Methode für spezifische Anwendungen in der Gewebezüchtung aus.
Bioinks enable 3D bioprinting of tissue constructs for drug screening and transplantation; select suitable bioinks for specific tissue engineering.
Learn how 3D bioprinting is revolutionizing drug discovery with highly-controllable cell co-culture, printable biomaterials, and its potential to simulate tissues and organs. This review paper also compares 3D bioprinting to other advanced biomimetic techniques such as organoids and organ chips.