913537
Peptide bioink preparation solution A
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Zusammensetzung
Preparation solution A (20mL)
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Peptide bioink preparation solution A is a dilution and reconstitution solution for use with Peptide Bioink (prod no. 916110)
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)