Wichtige Dokumente
910120
Butyronitrile-13C4,15N
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Assay
≥98% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+5
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - (in analogy to similar products)
Flammpunkt (°C)
22 °C - (in analogy to similar products)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)