907197
1,4-Dinitro-1-imidazole
Synonym(e):
1,4-DNIm, 1,4-Dinitroimidazole, Bifunctional bioconjugation reagent
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C3H2N4O4/c8-6(9)3-1-5(2-4-3)7(10)11/h1-2H
InChIKey
HZPSREFSUPXCMN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable