Wichtige Dokumente
905690
Dimethylsulfoxonium-2-(chloro)benzoylmethylide
≥95%
Synonym(e):
1-(2-Chlorophenyl)-2-(dimethyl(oxo)-sulfaneylidene)ethan-1-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
136-137 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(C1=CC=CC=C1Cl)C=S(C)(C)=O
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
Ketosulfoxonium ylides serve as versatile carbene equivalents for large-scale reactions, releasing dimethyl sulfoxide biproducts.
Ellman group developed electron-rich phosphine ligands for C-H functionalization and tert-Butanesulfinamide for asymmetric amine synthesis.