Wichtige Dokumente
90224
3-Butyloxy-propionaldehyd-diethylacetal
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
3-tert-Butyloxy-1,1-diethoxypropan
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COCH2CH2CH(OCH2CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.31
Beilstein:
1745964
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.411
Dichte
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(CCOC(C)(C)C)OCC
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)