901257
2-Hydrazinoquinoline
≥98%
Synonym(e):
2-Hydrazineylquinoline
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
140-145 °C
InChI
1S/C9H9N3/c10-12-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
InChIKey
QMVCLSHKMIGEFN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable