900678
AMPA-functionalized silica gel
≥99%
Synonym(e):
Aminomethylphosphonic acid-functionalized silica gel, Si-AMPA, Si-Aminopropyl-N1,N-bis (methyl phosphonic acid)-functionalized silica gel, SiliaMetS® AMPA
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Form
powder
Haltbarkeit
2 yr (expiration date period)
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Oberflächenbereich
480-550 m2/g
Kapazität
≥0.80 mmol/g loading(molecular loading)
Schüttdichte
707 g/L (typical tap density)
Anwendung
Vorsicht
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable