Merck
900577
Sigma-Aldrich
(R)-2-Ethylpiperidine hydrochloride
≥95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
Assay
≥95%
Form
solid
SMILES String
CC[C@H]1NCCCC1.[H]Cl
InChI
1S/C7H15N.ClH/c1-2-7-5-3-4-6-8-7;/h7-8H,2-6H2,1H3;1H/t7-;/m1./s1
InChIKey
HFEDNVOKYCDBFD-OGFXRTJISA-N
Anwendung
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)