900408
Bornitrid
nanoplatelet, lateral dimensions <5 μ
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Dichte
2.29 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
B#N
InChI
1S/BN/c1-2
InChIKey
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials