Wichtige Dokumente
900395
Ethyl chloroformate-(carbonyl-13C)
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥97% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 °F
Flammpunkt (°C)
10 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)