900001
tert-Amylbenzene
≥99%, H2O <100 ppm, acid <200 ppm
Synonym(e):
2-Methyl-2-phenylbutane, tert-Pentylbenzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
liquid
Zusammensetzung
acid, <200 ppm
H2O, <100 ppm
Verunreinigungen
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
CCC(C)(C)C1=CC=CC=C1
InChI
1S/C11H16/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,4H2,1-3H3
InChIKey
QHTJSSMHBLGUHV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.4 °F
Flammpunkt (°C)
58 °C
Artikel
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.