Wichtige Dokumente
89799
1,3-Di-Boc-2-(2-Hydroxyethyl)guanidin
≥96.0% (HPLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥96.0% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
120-125 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N\CCO
InChI
1S/C13H25N3O5/c1-12(2,3)20-10(18)15-9(14-7-8-17)16-11(19)21-13(4,5)6/h17H,7-8H2,1-6H3,(H2,14,15,16,18,19)
InChIKey
NHRGPOQWQFSEOH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)