Merck
88590
Sigma-Aldrich
3,3′-Thiodipropionitril
≥97.0% (GC)
About This Item
Lineare Formel:
S(CH2CH2CN)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.21
Beilstein:
1701139
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.499 (lit.)
n20/D 1.506
bp
191-194 °C/7 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24-25 °C (lit.)
Dichte
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N#CCCSCCC#N
InChI
1S/C6H8N2S/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h1-2,5-6H2
InChIKey
NDVLTZFQVDXFAN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
383.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
195 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter