Merck
87563
Sigma-Aldrich
Tetraallyl-orthosilicat
technical, ≥85% (GC)
Synonym(e):
Tetraallyl-silicat, Tetraallyloxysilan, Tetrakis-(allyloxy)-silan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H20O4Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.37
Beilstein:
1709695
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical
Assay
≥85% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.437
Dichte
0.993 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C=CCO[Si](OCC=C)(OCC=C)OCC=C
InChI
1S/C12H20O4Si/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h5-8H,1-4,9-12H2
InChIKey
SQAIGLXMIMWFEQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)