Merck
862045
Sigma-Aldrich
Korksäuredicholiniumester-dichlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H38Cl2N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
417.41
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
197-199 °C (lit.)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)