Merck
861456
Sigma-Aldrich
Albizziin
98%
Synonym(e):
L-(−)-2-Amino-3-Ureidopropioninsäure, L-2-Amino-3-ureidopropionsäure
About This Item
Lineare Formel:
H2NCONHCH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]23/D −23.4°, c = 1 in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
220-223 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
N[C@@H](CNC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H9N3O3/c5-2(3(8)9)1-7-4(6)10/h2H,1,5H2,(H,8,9)(H3,6,7,10)/t2-/m0/s1
InChIKey
GZYFIMLSHBLMKF-REOHCLBHSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)