Wichtige Dokumente
859923
3-Hydroxybenzylhydrazin -dihydrochlorid
97%
Synonym(e):
α-Hydrazino-m-kresol -dihydrochlorid, 3-(Hydrazinomethyl)-phenol -dihydrochlorid
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
138-140 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].Cl[H].NNCc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H10N2O.2ClH/c8-9-5-6-2-1-3-7(10)4-6;;/h1-4,9-10H,5,8H2;2*1H
InChIKey
ONOJPUDFIOEGCX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Ersetzt durch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)