Merck
859869
Sigma-Aldrich
5-Thio-D-Glukose
predominantly α-anomer, 96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.22
Beilstein:
1865193
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Optische Aktivität
[α]20/D +224°, c = 1 in 0.1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
135-138 °C (lit.)
SMILES String
OC[C@H]1S[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O5S/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChIKey
KNWYARBAEIMVMZ-DVKNGEFBSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)