Wichtige Dokumente
855898
L-Methionin-Sulfoximin
99%
Synonym(e):
L-S-(3-Amino-3-carboxypropyl)-S-methylsulfoximin
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.23
Beilstein:
6175446
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]25/D +12.8°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
>210 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11?/m0/s1
InChIKey
SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?