Merck
855634
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-4-fluor-DL-Phenylalanin
98%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4CH2CH(NHCOCH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
150-153 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(=O)NC(Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H12FNO3/c1-7(14)13-10(11(15)16)6-8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,10H,6H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChIKey
NRLBRFQYMSTLJK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable