Merck
852783
Sigma-Aldrich
5′-O-(-p-Toluolsulfonyl)-adenosin
≥99%
Synonym(e):
5′-O-p-Toluenesulfonyladenosine, Adenosine 5′-tosylate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19N5O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
421.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)n3cnc4c(N)ncnc34
InChI
1S/C17H19N5O6S/c1-9-2-4-10(5-3-9)29(25,26)27-6-11-13(23)14(24)17(28-11)22-8-21-12-15(18)19-7-20-16(12)22/h2-5,7-8,11,13-14,17,23-24H,6H2,1H3,(H2,18,19,20)/t11-,13-,14-,17-/m1/s1
InChIKey
CAXLRAROZXYOHH-LSCFUAHRSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)