852627
2,6-Dithiopurin
Synonym(e):
2,6-Dimercaptopurin, 2,6-Purindithiol, Dithioxanthin
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
>350 °C (lit.)
SMILES String
Sc1nc(S)c2[nH]cnc2n1
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)