Merck
852619
Sigma-Aldrich
6-(3-Methyl-2-buten-1-ylamino)-purin-9-ribosid
98%
Synonym(e):
2iP Riboside, 6-(3,3-Dimethylallylamino)purine riboside, N6-(γ,γ-Dimethylallyl)adenosine, N6-(2-Isopentenyl)adenosine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H21N5O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
335.36
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
98%
SMILES String
C\C(C)=C\CNc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)