Wichtige Dokumente
851949
(−)-Adenosin-3′-phosphorsäure Hydrat
99%
Synonym(e):
3′-Adenylsäure
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N5O7P · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.22 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]22/D −41.6°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H14N5O7P.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(17)7(4(1-16)21-10)22-23(18,19)20;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);1H2/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChIKey
HAWIDQLWSQBRQS-MCDZGGTQSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?