Merck
81536
Sigma-Aldrich
Polystyrol A-COOH
extent of labeling: 0.8-1.2 mmol/g N loading
Synonym(e):
2-(Succinylamino)-ethyl-polystyrol
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
Kennzeichnungsgrad
0.8-1.2 mmol/g N loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
Partikelgröße
160-200 μm
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)