Merck
809853
Sigma-Aldrich
Allopregnanolone-2,2,3,4,4-d5 solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21D5H29O2
Molekulargewicht:
323.52
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
solution
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@@]12[C@](CCC3C2CC[C@@]4(C)C3CCC4C(C)=O)([H])C([2H])([2H])[C@@](O)([2H])C([2H])([2H])C1
InChI
1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14-19,23H,4-12H2,1-3H3/t14-,15+,16?,17?,18?,19?,20-,21+/m0/s1/i8D2,12D2,15D
InChIKey
AURFZBICLPNKBZ-DXLOLUHISA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C