809330
Fe/ppm Pd for nitro group reductions
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
FeCl2 (372870), 23.3-27.4 wt. %
MgCl2 (M8266), 15.3-18.8 wt. %
Pd (203939), <0.3 wt. %
THF (186562), 53.5-61.6 wt. %
Eignung der Reaktion
core: iron
reagent type: catalyst
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Vorsicht
Sonstige Hinweise
From milligrams to kilograms: synthetic chemistry following nature′s lead
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
1.4 °F
Flammpunkt (°C)
-17 °C
Verwandter Inhalt
Prof. Bruce Lipshutz and co-workers have developed designer surfactants to allow several classes of transformations (e.g. Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, 1,4-Addition to Enones, etc.) to be performed in water.