Merck
805041
Sigma-Aldrich
2-(trimethylsilyl)-2-cyclohexen-1-one
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H16OSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Beschreibung
Fp: 15.8°F
Qualitätsniveau
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4524
Dichte
0.8680 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ketone
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1C([Si](C)(C)C)=CCCC1
InChI
1S/C9H16OSi/c1-11(2,3)9-7-5-4-6-8(9)10/h7H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
SXGCQSJRVVKTOH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
2-(Trimethylsilyl)-2-cyclohexen-1-one is a silyl enone.
Anwendung
The following silyl enone can be converted into a highly useful cyclohexyne precursor as reported by the Garg and DuBois groups. The resulting silyltriflate adduct can be subjected to various dienes and dipolarophiles in the presence of Cesium Fluoride.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
15.8 °F
Flammpunkt (°C)
-9 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)