Wichtige Dokumente
804495
Potassium 2-Chloroisonicotinoyltrifluoroborate
About This Item
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
250 °C
SMILES String
O=C(B(F)(F)F)C1=CC(Cl)=NC=C1.[K]
InChI
1S/C6H3BClF3NO.K.H/c8-5-3-4(1-2-12-5)6(13)7(9,10)11;;/h1-3H;;
InChIKey
AEOYDAMQMIVRLT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
Bode Group creates N-mesityl-NHC catalysts for enantioselective annulations and SnAP reagents for one-pot aldehyde conversion into N-heterocycles.