Merck
802980
Sigma-Aldrich
5-Ethynylpyrimidine
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
80 °C
SMILES String
C#CC1=CN=CN=C1
InChI
1S/C6H4N2/c1-2-6-3-7-5-8-4-6/h1,3-5H
InChIKey
GFVQKBROKWSUNG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1