Merck
795143
Sigma-Aldrich
2,6-Dicyclopentylaniline
95%
Synonym(e):
2,6-Dicyclopentylaniline
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H23N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Brechungsindex
n/D 1.571
Dichte
1.034 at 25 °C
SMILES String
NC1=C(C2CCCC2)C=CC=C1C3CCCC3
InChI
1S/C16H23N/c17-16-14(12-6-1-2-7-12)10-5-11-15(16)13-8-3-4-9-13/h5,10-13H,1-4,6-9,17H2
InChIKey
IEIPZQFILTYQLK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable