792055
2-Azidoethyl 2-bromoisobutyrate
≥95%
Synonym(e):
2′-Azidoethyl 2-bromoisobutyrate, 2-Azidoethyl 2-bromo-2-methylpropanoate, 2-Azidoethyl-2-bromoisobutyrate, 2-Bromo-2-methyl-propanoic acid 2-azidoethyl ester, Azido-ATRP initiator, Azido-Bib
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.482
Dichte
1.437 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(Br)(C)C(OCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C6H10BrN3O2/c1-6(2,7)5(11)12-4-3-9-10-8/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
OYSXPOJKJKBNSG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.