Wichtige Dokumente
791822
1,1-Dimethylbiguanide-13C4,15N5 hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
97% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+9
SMILES String
[15NH2][13C]([15NH][13C]([15N]([13CH3])[13CH3])=[15NH])=[15NH].Cl
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1;
InChIKey
OETHQSJEHLVLGH-GNXMHKIVSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)