790826
Cyclopropylamine-2,2,3,3-d4
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
NC1C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2/i1D2,2D2
InChIKey
HTJDQJBWANPRPF-LNLMKGTHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
33.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
1 °C - closed cup