Merck
790621
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-6-O-trityl-α-D-galactopyranoside
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H34O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
562.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]22/D +55°, c = 1% in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
177-182 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(O[C@H]1[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)O[C@H](OC)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)=O
InChI
1S/C32H34O9/c1-21(33)38-28-27(41-31(36-4)30(40-23(3)35)29(28)39-22(2)34)20-37-32(24-14-8-5-9-15-24,25-16-10-6-11-17-25)26-18-12-7-13-19-26/h5-19,27-31H,20H2,1-4H3/t27-,28+,29+,30-,31+/m1/s1
InChIKey
CEIHIENXWVDRTC-NBCLCUQJSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)