Merck
78275
Sigma-Aldrich
(R)-3-Phenyl-buttersäure-methylester
puriss., ≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(R)-β-Methylhydrozimtsäure-methylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
Beilstein:
3198978
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Qualität
puriss.
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D −44±1°, c = 1% in benzene
Brechungsindex
n20/D 1.497
Dichte
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)C[C@@H](C)c1ccccc1
Sonstige Hinweise
Chiral standard. Chiral building block used for the synthesis of the corresponding alcohol, amide and olefin
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T. Kogure et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 576-576 (1984)
D.J. Cram
Journal of the American Chemical Society, 74, 2137-2137 (1952)
R. Bussas et al.
The Journal of Organic Chemistry, 48, 2828-2828 (1983)