78172
(R)-(−)-Phenylbernsteinsäure
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Empfohlene Produkte
Assay
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D −175±4°, c = 1% in acetone
mp (Schmelzpunkt)
173-176 °C
SMILES String
OC(=O)C[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-8(10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,11,12)(H,13,14)/t8-/m1/s1
InChIKey
LVFFZQQWIZURIO-MRVPVSSYSA-N
Sonstige Hinweise
Chiraler Baustein; Herstellung von 3-Phenylpyrrolidin; Reduktion zu 2-Phenyl-1,4-Butandiol und Synthese des Dibromids; Herstellung von 3-Oxo-1-Indancarbonsäure
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Journal of Heterocyclic Chemistry, 13, 1053-1053 (1976)
Helvetica Chimica Acta, 62, 1120-1120 (1979)
Helvetica Chimica Acta, 65, 325-325 (1982)