Merck
78018
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)-5-phenyl-pentansäure
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
Boc-5-phenyl-D-β-norvalin
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D +1.5±0.5°, c = 1 in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCc1ccccc1)CC(O)=O
InChI
1S/C16H23NO4/c1-16(2,3)21-15(20)17-13(11-14(18)19)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t13-/m1/s1
InChIKey
MYWZFJXOLAXENE-CYBMUJFWSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable